Learn More
WDR77 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Artikelnummer. 17482013 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17482013 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17482013 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. PA5118360
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
WDR77 Polyclonal antibody specifically detects WDR77 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen WDR77
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.03% Proclin 300; pH 7
Gen WDR77
Gen-Zugriffsnummer Q9BQA1
Gen-Alias 2610003I18Rik; 2610312E17Rik; Ac2-269; androgen receptor cofactor p44; C79984; HKMT1069; MEP50; MEP-50; Methylosome protein 50; MGC2722; Nbla10071; OTTHUMP00000013473; p44; p44/Mep50; RGD1310479; RP11-552M11.3; testis tissue sperm-binding protein Li 44a; WD repeat domain 77; WD repeat-containing protein 77; WD45; WDR77
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived Human WDR77 fragment
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography, Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79084
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Isotype IgG