Learn More
WDR81 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24874-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883375
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
WD repeat-containing protein 81 (WDR81) is a 1941 amino acid protein, which contains one BEACH domain and five WD repeats. WDR81 is widely expressed in the brain. WDR81 has an association with cerebellar ataxia, mental retardation, and dysequilibrium syndrome 2. WDR81 exists as six isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
WDR81
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q562E7, Q5ND34
WD repeat domain 81, WDR81, WDR81 protein
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
124997, 192652
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
WDR81
Liquid
Wdr81
WDR81 Fusion Protein Ag21666
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse