Learn More
WDR92 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | WDR92 |
---|---|
Konzentration | 0.16 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884105
|
Proteintech
25540-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874105
|
Proteintech
25540-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
WD40 repeats are a common structural module in eukaryotic proteins, and proteins containing WD40 domains have a wide range of functions, including signal transduction, cell cycle regulation, RNA splicing, and transcription. One such protein, WDR92, also known as monad, contains two WD40 repeats is widely expressed in human tissues, especially testis. Overexpression of this protein or its binding partner RNA polymerase II-associated protein 3 (RPAP3) potentiated apoptosis and caspase-3 activation induced by TNF-a and cycloheximide, suggesting that WDR92, together with RPAP3, may function as a novel modulator of apoptosis.Spezifikation
WDR92 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BGF3, Q96MX6 | |
103784, 116143 | |
WDR92 Fusion Protein Ag22181 | |
Primary | |
-20°C | |
WDR92 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
WD repeat domain 92, WDR92 | |
Wdr92 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |