Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Matten zur Verwendung mit WebSeal™ Kits
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Mikrotiterplattenkits durch Ersatzmatten.
43.35 €
Spezifikation
Material | Silikon, PTFE |
---|---|
Anzahl Wells | 96 |
Anzahl pro Packung | 1 Mat |
Produkttyp | WebSeal 96-Well-Matte, Quellstopfen |
Produktlinie | Webseal |
Produktcode | Marke | Vorgeschlitzt | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vorgeschlitzt | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15132789
|
Thermo Scientific™
60180-M155 |
Nein | WebSeal 96-Well-Matte, Quellstopfen | WebSeal Glass Inserted Plate Kit (Cat. No. 60180-K107) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15142789
|
Thermo Scientific™
60180-M156 |
Yes | Welled Plugs, Pre-slit | WebSeal Glass Inserted Plate Kit (Cat. No. 60180-K108) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15152789
|
Thermo Scientific™
60180-M157 |
Nein | WebSeal 96-Well-Matte, solide Stopfen für die Probenlagerung | WebSeal Glass Inserted Plate Kit (Cat. No. 60180-K109) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Mikrotiterplatten-Kits mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Matten, die als Zubehör für die WebSeal Mikrotiterplatten-Kits mit Glaseinsätzen erhältlich sind.
Extend the usefulness of your wellplate kits with WebSeal 96-Well Mats, which serve as accessories for WebSeal Glass Inserted Plate Kits.Spezifikation
Silikon, PTFE | |
1 Mat | |
Webseal |
96 | |
WebSeal 96-Well-Matte, Quellstopfen | |
WebSeal 96-Well-Mikrotiterplatte mit Glaseinsätzen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.