Learn More
Sartorius™ Keil für Fenster
Entwickelt zur Erfassung von Daten von Sartorius-Geräten in Windows-Anwendungen, insbesondere Microsoft Excel. Sartorius Wedge™ für Windows kann mit den meisten seriellen oder USB-Geräten verbunden werden, und TCPWedge kann mit den meisten vernetzten Geräten verbunden werden.
Marke: Sartorius™ YSW02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Entwickelt zur Erfassung von Daten von Sartorius-Geräten in Windows-Anwendungen, insbesondere Microsoft Excel.Sartorius Wedge™ für Windows kann mit den meisten seriellen oder USB-Geräten verbunden werden, und TCPWedge kann mit den meisten vernetzten Geräten verbunden werden.
- Vermeiden Sie Fehler durch manuelle Dateneingabe
- Protokollieren Sie Daten von mehreren Geräten gleichzeitig
- Erfassen Sie Echtzeitdaten in jeder Windows-Anwendung
- Analysieren und filtern Sie die Daten entsprechend Ihren Anforderungen
- 100 % genau, zuverlässig und konform
Spezifikation
WinWedge und TCPWedge Capture Programme | |
Windows-Anwendungen, Microsoft Excel | |
Sartorius Geräte |