Beschreibung
- Neues Material MICROMIUM™ , leicht und sehr geringe Schadstoffbelastung
- Reinraumbekleidung kompatibel von ISO Klasse 4
- Chemikalienschutzanzug, Kategorie III Typ 5/6
- Doppelte Verpackung vollständig versiegelt
- Durch Gammabestrahlung sterilisierte Kleidung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Polyethylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Gummiband (eingestickt) |
| Knöchelform | Bedecktes Gummiband |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |