Learn More
Mettler Toledo™ Weigh Pan
Artikelnummer. 12747151 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
170 x 205 mm
190 x 223mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12747151 170 x 205 mm 1 Stück
12727151 190 x 223mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12747151 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 11132660
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Typ Wägeschale
Größe 170 x 205 mm
Abmessungen (L x B) 170 x 205 mm
Länge (metrisch) 170 mm
Breite (metrisch) 205 mm