Learn More
Nabertherm Wiegeofen, Serie 1200 L
Speziell für die Bestimmung von Verbrennungsverlusten im Labor entwickelt. Die mitgelieferte Software zeichnet sowohl die Temperatur als auch den Gewichtsverlust auf.
8945.40 € - 9567.60 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9 L |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Up to 1200°C |
Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 455 x 415 x 515 mm |
Gewicht (metrisch) | 35 kg |
Produktcode | Marke | Temperaturregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturregelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15918370
|
Nabertherm
LW 092K2RN2 |
B410 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978370
|
Nabertherm
LW092K2TN2 |
C450 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1200 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Die optionale Klappe kann als Arbeitsplattform verwendet werden
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Im Lieferumfang sind Sockel, Keramikkolben mit Grundplatte in der Ofenauskleidung, Präzisionswaage und Softwarepaket enthalten
- 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
- Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
9 L | |
240 x 230 x 170 mm | |
35 kg |
Up to 1200°C | |
455 x 415 x 515 mm |