Learn More
Heathrow Scientific Wägepapiere, weiß
Aus dem stickstofffreien Wägepapier resultieren eine sehr glatte Oberfläche und eine gute Probenrückgewinnung. Stark genug zum Stützen von dichtem Material.
64.30 € - 105.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16330706
|
Heathrow Scientific
HS120117 |
10,2 cm |
64.30 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16340706
|
Heathrow Scientific
HS120118 |
15,2 cm |
105.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stickstofffrei
- Einwegprodukt
Spezifikation
Wiegepapiere | |
Papier |