Learn More
Cytiva 13 mm Puradisc PVDF-Spritzenvorsatzfilter
Auf hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt. Whatman™ 13 mm Puradisc™ Nicht-sterile PVDF-Spritzenfilter eignen sich besonders gut für die biomedizinische Filtration, die Sterilisationsfiltration sowie die Vorbereitung von HPLC-Proben.
178.00 € - 2655.00 €
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1,3 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | <25 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Auslasses | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11354654
|
Cytiva
6777-1302 |
Schlauchspitze | 0,2 μm |
181.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11304664
|
Cytiva
6779-1302 |
Männlicher Luer-Anschluss | 0,2 μm |
259.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11364704
|
Cytiva
6792-1302 |
Männlicher Luer-Anschluss | 0,2 μm |
940.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11314664
|
Cytiva
6779-1304 |
Männlicher Luer-Anschluss | 0,45 μm |
259.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11364654
|
Cytiva
6777-1304 |
Schlauchspitze | 0,45 μm |
178.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11329224
|
Cytiva
6765-1302 |
Männlicher Luer-Anschluss | 0,2 μm |
2655.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11374704
|
Cytiva
6792-1304 |
Männlicher Luer-Anschluss | 0,45 μm |
930.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11399224
|
Cytiva
6765-1304 |
Männlicher Luer-Anschluss | 0,45 μm |
2655.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- PVDF-Filtrationsmedium
- Sehr beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Nicht steril
- Gehäuse aus Polypropylen
- Autoklavierbare Modelle lieferbar
- Lieferbar mit Anschluss für Röhrchenspitze für direktes Filtrieren in Mikroröhrchen-Einsätze oder mit männlichem Luer-Slip-Anschluss
- Weiblicher Luer Lock-Einlass
Spezifikation
PVDF | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
16,3 x 19,8 mm |
Unsteril | |
<25 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Bis zu 10 ml | |
13 mm |