Learn More
Cytiva Whatman™ 3 μm Porengröße (ME 29) Gemischte Celluloseestermembranen, glatt
Beschreibung
- Material: Gemischter Celluloseester
- Material (Membran): ME 29
- Filtertyp: Einfach
- Porengröße: 3 μm
- Autoklavierbar: Ja
- Sterilität: Nicht steril
- Blasenpunkt: 1,3 bar
- Durchflussrate: 1,2 Sek./100 ml/12,5 cm² (beiΔ (p = 0,9 bar)
- Gasdurchflussrate: 6,7 Sek./100 ml (beiΔ (p = 3 mbar)
- Zur Verwendung mit (Anwendung): Filtration, Zytologie, Luftüberwachung, wässrige HPLC-Proben, biologische Assays
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | MCE |
| Material (Membran) | ME 29 |
| Porengröße | 3 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 1,2 s/100 ml/12,5 cm² (bei Δp = 0,9 bar) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration, Zytologie, Luftüberwachung, wässrige HPLC-Proben, biologische Assays |
| Gasflussrate | 6,7 s/100 ml (bei Δp = 3 mbar) |
| Oberflächentyp | Glatt |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- ||Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose