Learn More
Cytiva Puradisc™ Nicht sterile 13 mm-Spritzenfilter aus Polypropylen
Whatman™ Puradisc™ 13 mm-Spritzenfilter aus nicht-sterilem Polypropylen eignen sich für die Probenvorbereitung biologischer und HPLC-Proben.
Marke: Cytiva 6788-1302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17010kg
Beschreibung
- Durchmesser: 13 mm
- Autoklavierbar bei 121 °C (max. 131 °C)
- Probenvolumen bis 10 ml
- Das geringe Aufnahmevolumen von <25 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
- Optionale Glasmikrofaser
- Schlauchspitzenformat (optional)
Spezifikation
Abmessungen: 16.3 x 19.8 mm | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
100 | |
5.2 bar | |
Spritzenfilter | |
16,3 x 19,8 mm |
Polypropylen | |
Nicht steril | |
<25 μl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Männlicher Luer-Slip-Anschluss | |
100 Stück | |
Bis zu 10 ml | |
13 mm |