Learn More
Cytiva Puradisc 25 mm-Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Entwickelt für wässrige und organische Lösungen mit hohem Rückstandsgehalt. Whatman™ Puradisc DpPP-Spritzenfilter: Unsteril, toleriert hohe Hitze und mechanische Beanspruchung.
Marke:  Cytiva 6791-0402
142.22 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10357531
  • 170.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchmesser: 4 mm
  • Probenvolumen bis zu 2 ml
  • Das niedrige Aufnahmevolumen von <10 μl gewährleistet eine maximale Probenrückgewinnung
  • Röhrchenspitzenformat (optional)
  • Breite Probenkompatibilität
  • Auswahl an Membran oder Glas-Mikrofaser-Filtermedien
Anwendungen:
  • HPLC-Proben mit niedrigem Feststoffgehalt – die Filtration verbessert die Säulenlebensdauer
  • CE-Proben (Kapillarelektrophorese) – die Filtration eliminiert Geisterpeaks
  • Sterile Filtration von Proben mit geringem Volumen
  • UV/Vis-Proben – mit der Röhrchenspitze direktes Filtern in die Küvette
  • Refraktometrie – Filterproben zur Vermeidung von Schäden an der Instrumentenoptik und zur Verbesserung der Genauigkeit der Ergebnisse
  • Minimierung der unspezifischen Bindung an die Membran (aufgrund der geringen Membrangröße)
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 4 mm Spritzenfilter aus Polyvinylidendifluorid, 0.2 μm (50 Stk.)
0,2 μm
0,2 cm2
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter
4 mm
PVDF
Steril
<10 μl
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar (75 psi)
Bis zu 2 ml