Learn More
Cytiva Testpapiere für saure und alkalische Reaktionen
Artikelnummer. 11894463
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Lackmus-Rot
Litmus-Blau
Format:
Spule
Streifen
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbanzeige Format unitSize
11894463 Litmus-Blau Streifen 10 Stück
11390674 Lackmus-Rot Spule 1 Stück
11804473 Lackmus-Rot Streifen 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11894463 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 2600601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nimmt bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an. Whatman™ Säure-/Alkali-Testpapiere sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert.
Nimmt bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an.Whatman™ Säure-/Alkali-Testpapiere sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert.
  • Lackmus-Blau verfärbt sich in Säure rot
  • Lackmus-Rot verfärbt sich in Base blau, bei einem pH von 5 bis 8
  • Kongo-Rot pH-Wertbereich: 6.8 bis 8.3
Bestellinformation
20 Blätter pro Buch. 10 X 10 Bücher pro Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbanzeige Litmus-Blau
pH-Bereich 5 bis 8
Format Streifen
Menge 10 Bücher mit 20 Streifen
Typ pH-Testpapier
Länge (metrisch) 60 mm
Breite (metrisch) 10 mm