Learn More
Cytiva Anotop™ 25 sterile Spritzenfilter
Zur Entfernung von praktisch 100 % der Partikel über der Porengröße
920.00 € - 970.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Anapore |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 4,78 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11384714
|
Cytiva
6809-2122 |
0,2 μm |
955.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353155
|
Cytiva
6809-2102 |
0,02 μm |
920.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11374714
|
Cytiva
6809-2112 |
0,1 μm |
970.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Entfernt praktisch 100 % der Partikel, die größer als die Porengröße sind
Geeignet für wässrige Suspensionen sowie eine Vielzahl an organischen Lösungsmitteln. Geeignet für Volumen bis 100 ml (Filter mit 25 mm Durchmesser).
- Formbeständige, wabenartige Anopore™ Membran
- Die von Natur aus hydrophobe Membran ist frei von Klebstoffen und Tensiden
- Hohe Probenrückgewinnung dank geringer Proteinbindung und geringer Flüssigkeitsretention
- Durchfluss in einer Richtung
Bestellinformation
Das thermisch geschweißte Sechskantgehäuse aus Polypropylen ist klebstoff- und bindemittelfrei. Die sterilen Einheiten sind zum Schutz vor einer Kontamination einzeln verpackt.
Spezifikation
Ja | |
Steril | |
Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50/Pckg. | |
45 °C | |
Spritzenfilter |
Anapore | |
4,78 cm2 | |
<150 μl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
75 psi | |
113 °F | |
Polypropylen | |
25 mm |