Learn More
Cytiva IFD™ für Flüssigkeiten und Lösungsmittel
Solvent IFD von GE ist ein HPLC-Inline-Filter/-Entgaser mit hohem Durchfluss, der entwickelt wurde, um organische HPLC-Mobilphasen gleichzeitig zu filtern und zu entgasen.
Marke: Cytiva 6725-5002A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg
Beschreibung
- Schneller als die herkömmliche mobile Phasenvorbereitung
- Chemikalienbeständige/s Polypropylen-Membran und -Gehäuse, die zum Filtern von mobilen Phasen mit Lösungsmitteln ohne teure eigenständige Entgasungsausrüstung entwickelt wurden
- Belüftungsschlitz am Einlass mit Luer-Lock-Verschlusskappe
- Prüfung der Integrität mit der Siedepunktmethode möglich
- Endanschlüsse sind im Lieferumfang enthalten – Ersatzringe und -kappen finden Sie in unserem IFD-Endanschluss-Kit
Spezifikation
Lösungsmittel-IFD, 0.2 μ m, 50 mm, Polypropylen, Nur für 1/8-Zoll-Schläuche (10Stk.) | |
16 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
10 Stück | |
50 mm |
0,2 μm | |
Whatman wässrige und Lösungsmittel Inline Filter Entgaser | |
Nur für 1/8 in. Schlauch | |
Lösungsmittel-IFD |