Learn More
Cytiva IFD™ für Flüssigkeiten und Lösungsmittel
Solvent IFD von GE ist ein HPLC-Inline-Filter/-Entgaser mit hohem Durchfluss, der entwickelt wurde, um organische HPLC-Mobilphasen gleichzeitig zu filtern und zu entgasen.
Marke: Cytiva 6725-5002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Schneller als die herkömmliche mobile Phasenvorbereitung
- Chemikalienbeständige/s Polypropylen-Membran und -Gehäuse, die zum Filtern von mobilen Phasen mit Lösungsmitteln ohne teure eigenständige Entgasungsausrüstung entwickelt wurden
- Belüftungsschlitz am Einlass mit Luer-Lock-Verschlusskappe
- Prüfung der Integrität mit der Siedepunktmethode möglich
- Endanschlüsse sind im Lieferumfang enthalten – Ersatzringe und -kappen finden Sie in unserem IFD-Endanschluss-Kit
Spezifikation
Polypropylen (PP) | |
50 mm | |
16 cm2 | |
Solvent IFD von GE ist ein HPLC-Inline-Filter/-Entgaser mit hohem Durchfluss, der entwickelt wurde, um organische HPLC-Mobilphasen gleichzeitig zu filtern und zu entgasen. | |
0.2 μm | |
10 Stück |
Lösungsmittel-IFD, 0.2μ m, 50 mm, Polypropylen, 0.8 bis 4 mm-Schläuche (10 Stk.) | |
50 mm | |
Whatman wässrige und Lösungsmittel Inline Filter Entgaser | |
Schlauchdurchmesser 0.8 bis 4 mm | |
Lösungsmittel-IFD |