Learn More
Cytiva Mehrfach-Vakuumfiltrationssysteme der Serie AS 600
AS610/3 Mehrfach-Vakuumfiltrationsgerät mit sechs Plätzen für die Vakuumfiltration, Edelstahl, 500 ml, 47/50 mm-Display, mit Schnellverschlussklammer
7275.00 € - 8590.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Vakuumfiltrationssystem
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363165
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10444830
500 mL Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 6 Positionen
7925.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11383165
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10444835
500 mL Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 6 Positionen, Schnellverschlussklammer
8590.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373165
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10444850
100 mL Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 6 Positionen, Schnellverschlussklammer
7275.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AS600 Serie
Das Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Vakuumfiltrationssystem