Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Zur Vermeidung vieler häufiger Quellen von Laborkontaminationen, wie z.B. einer Kontamination gemeinsamer Arbeitstische mit gefährlichen Stoffen. Whatman™ Benchkote Plus Tischauflagen erleichtern zudem die Entsorgung von Gefahrstoffen.
Marke: Cytiva 2301-6150
115.94 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.38950kg
Beschreibung
Zur Vermeidung vieler häufiger Quellen von Laborkontaminationen, wie z.B. einer Kontamination gemeinsamer Arbeitstische mit gefährlichen Stoffen. Whatman™ Benchkote Plus Tischauflagen erleichtern zudem die Entsorgung von Gefahrstoffen.
- Stark: Benchkote Plus Tischauflagen sind stark und zugfest bei Nässe oder Trockenheit.
- Anwenderfreundlich: Glatte weiße Oberfläche mit Tinte und Bleistift beschreibbar, liegt flach an
- Sauber: Geeignet für die Durchsättigung mit Desinfektionsmittel für den Schutz von Tischen vor Krankheitserregern und sonstigen Bakterien
- Einweg-Produkt: Verbrauchtes Benchkote Plus Tischpapier kann verbrannt werden.
- Problemloses Verbrennen: Schicht aus Polyethylen verbrennt schnell und ohne zu schmelzen oder herabzutropfen.
Spezifikation
Labortischschutz – Blätter | |
0.75 l/m2 | |
482 mm | |
580 mm | |
Geeignet für Sättigung mit Desinfektionsmittel |
Polyethylen | |
19 Zoll | |
23 Zoll | |
482 x 580 mm | |
50 Packung |