Learn More
Cytiva Filtertrichter für Glasmikrofaserfilter
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladungskapazität. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter in Bögen mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
404.00 € - 1605.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 143 g/m2 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Flussrate | 5.5 s/100 ml |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 932 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 500 °C |
Produktcode | Marke | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11300364
|
Cytiva
1821-271 |
Blatt | 100 Packung |
492.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310364
|
Cytiva
1821-914 |
Blatt, L x B: 460 x 570mm | 5er-Packung |
404.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310584
|
Cytiva
1821-915 |
Blatt | 25er-Packung |
1605.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladungskapazität.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter in Bögen mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel verfügen über einen niedrigen Strömungswiderstand und zertifiziert hohe Partikelbeladungskapazität. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Wassermengen aufnehmen, was Spot-Tests und Flüssigszintillationszählverfahren ermöglicht.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
- Feinpartikelfilter mit hoher Nassfestigkeit und Beladungskapazität
- Für die Klärfiltration und Flüssigszintillationszählung
- Besonders nützlich, wenn die Klärung einer Flüssigkeit oder die Quantifizierung von Feststoffen bei stark beladenen Feinpartikelsuspensionen erforderlich ist
- Für LSC-Verfahren, bei denen eine hohe Beladungskapazität benötigt wird
- Kann als fein retentiver Membranfilter verwendet werden
Spezifikation
143 g/m2 | |
5.5 s/100 ml | |
500 °C | |
675 μm |
Borosilikatglas | |
932 °F | |
0.02 Zoll | |
Filter |