Learn More
Cytiva Whatman™ bindemittelfreie Filter aus Glas-Mikrofasern, Gütegrad GF/C, Bögen
Verbindet die Retention feiner Partikel mit einer guten Flussrate. Whatman™ Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser, Gütegrad GF/C, sind hervorragend für die Sammlung von Schwebstoffen in Trinkwasser, Natur- und Industrieabwässern geeignet.
165.00 € - 1015.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 53 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | GE Whatman Filterpapier Gütegrad GF/C Glasfilter bieten eine gute Durchflussrate und Ladekapazität, die die Gesamtanalyse von Schwebstoffen unterstützen. |
Format | Blatt |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 1,2 μm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340594
|
Cytiva
1822-849 |
254 x 102mm |
165.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380364
|
Cytiva
1822-866 |
254 x 203mm |
402.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11350594
|
Cytiva
1822-915 |
570 x 460mm |
1015.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel verfügen über einen niedrigen Strömungswiderstand und zertifiziert hohe Partikelbeladungskapazität. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Wassermengen aufnehmen, was Spot-Tests und Flüssigszintillationszählverfahren ermöglicht.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
- Mittlere bis schnelle Durchflussraten
- Luftströmung: 6.7 s/100 ml
- Luftüberwachung
- Klärung wässriger Flüssigkeiten mit niedrigen bis mittleren Gehalten an feinen Partikeln
- Zellernte
- Flüssigszintillationszählung
- Meereschemie und Biochemie
- Radioimmunoassayverfahren
Spezifikation
53 g/m2 | |
Blatt | |
1,2 μm | |
Gütegrad GF/C | |
932 °F | |
0.01 Zoll | |
Filter |
GE Whatman Filterpapier Gütegrad GF/C Glasfilter bieten eine gute Durchflussrate und Ladekapazität, die die Gesamtanalyse von Schwebstoffen unterstützen. | |
Borosilikatglas | |
10.5 s/100 ml | |
Blatt | |
500 °C | |
260μ m | |
105 ml/min |