Learn More
Cytiva BLATT 0903450X450MM Format 450 x 450mm (VE=500 Stck.)
Dünnes Filterpapier mit glatter Oberfläche. Bietet eine mittlere bis langsame Durchflussrate und eine gute Retention für kleine Partikel.
Marke:  Cytiva 10334885
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.65000kg
Artikelnummer. 11318804
  • 535.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Filterpapiere werden aus hochveredelter Zellulose hergestellt und sind speziell für die jeweiligen technischen Anwendungen mit besonderen Eigenschaften entwickelt worden. Die Anwendungen reichen von der Filtrierung von Getränken bis zur Aufreinigung von Galvanikbädern.
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier für technische Zwecke, Gütegrad 0903, Blatt mit 450x450 mm
7 μm
Die Anwendungen reichen von der Filtrierung von Getränken bis zur Aufreinigung von Galvanikbädern.
500 Stück
Zellulose
Ca. 175 s
Gütegrad 0903
450 x 450 mm (17.72 x 17.72 in.)