Learn More
Cytiva Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter
Echte Porengröße, mikroporöse Membranen, die die scharfen, abgeschnittenen und reproduzierbaren Mikrofiltrationseigenschaften von Membranen mit Kernspur aufweisen.
Marke: Cytiva 10417606
75.49 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06500kg
Beschreibung
- Geringe Affinität für Färbemittel verbessert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
- Die geringe unspezifische Proteinbindung minimiert den Probenverlust von proteinhaltigen Proben
- Die geringe Verteilung der Mikroporengröße und die hohe Porendichte unterstützen eine schnelle Oberflächenerfassung des Analyten
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
- Kein Partikel-Shedding für besonders sauberes Filtrat
- Biologisch inert
Spezifikation
Scheiben | |
0,2 μm | |
Mikroporös | |
Membranfilterscheiben mit Kernspur |
Polycarbonat | |
Allgemeine Filtration, Luft-/Wasserüberwachung, Mikroorganismusanalyse und verschiedene Anwendungen im Gesundheitswesen | |
100/Packung | |
25 mm |