Learn More
Cytiva Cyclopore™ Polycarbonat-Membranen
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel. Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
71.15 € - 181.00 €
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Hydrophobizität | Hydrophil |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11334824
|
Cytiva
7060-4710 |
47 mm | 1,0 μm | Durchscheinend |
144.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11344824
|
Cytiva
7060-4713 |
47 mm | 5 μm | Durchscheinend |
178.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11345074
|
Cytiva
7060-4714 |
47 mm | 8 μm | Durchscheinend |
176.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11365054
|
Cytiva
7062-2513 |
25 mm | 5 μm | Durchsichtig |
103.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11335084
|
Cytiva
7091-4710 |
47 mm | 1 μm | Durchsichtig |
181.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11335074
|
Cytiva
7060-2514 |
25 mm | 8 μm | Durchscheinend |
83.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11305074
|
Cytiva
7060-2511 |
25 mm | 2 μm | Durchscheinend |
83.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11325074
|
Cytiva
7060-4712 |
47 mm | 3,0 μm | Durchscheinend |
155.00 €
100 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11354824
|
Cytiva
7060-4716 |
47 mm | 12 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11374814
|
Cytiva
7060-2502 |
25 mm | 0.2 μm | Translucent |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11384814
|
Cytiva
7060-2504 |
25 mm | 0,4 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11394814
|
Cytiva
7060-2513 |
25 mm | 5 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11385054
|
Cytiva
7060-2501 |
25 mm | 0,1 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11324824
|
Cytiva
7060-4704 |
47 mm | 0,4 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11305064
|
Cytiva
7060-1304 |
13 mm | 0.4 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11395064
|
Cytiva
7060-2516 |
25 mm | 12 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11395054
|
Cytiva
7060-4701 |
47 mm | 0,1 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11385064
|
Cytiva
7060-4715 |
47 mm | 10 μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10062181
|
Cytiva
7060-4702 |
47 mm | 0.2μm | Durchscheinend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel.Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
Für Filtration und Partikelerkennung. Die echte Oberflächenerfassung ermöglicht eine einfache Untersuchung von Proben sowie kurze Analysezeiten.
- Kein Partikel-Shedding für besonders sauberes Filtrat
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
- Geringe Affinität für Färbemittel sorgt für einen höheren optischen Kontrast und erleichtert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
- Hydrophil mit niedrigen Graden an unspezifischer Proteinbindung
- Geringes Eigengewicht
- Autoklavierbar: 30 min bei 121 °C
Spezifikation
Polycarbonat | |
Hydrophil | |
100/Packung |