Learn More
Cytiva Cyclopore™ Schwarze Membranfilter aus Polycarbonat
Als Kontrasthintergrund für die Epifluoreszenz und andere mikroskopische Anwendungen. Whatman™ Cyclopore™ Membranfilter aus schwarzem Polycarbonat verbessern die Testempfindlichkeit durch ihre geringe Hintergrundfluoreszenz.
Marke: Cytiva 7063-2504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Kernspur
- Hohe Probensichtbarkeit durch die schwarze Membranfilteroberfläche
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
- Temperaturbeständig bis zu 140 °C
- Geringes Eigengewicht
Spezifikation
Schwarz | |
0,4 μm | |
100 Packung |
Polycarbonat | |
Für Epifluoreszenz- und andere Mikroskopie mit kontrastierendem Hintergrund; zur Filterung von Proben, die direkt für die Analyse verwendet werden | |
25 mm |