Learn More
QIAGEN EasiCollect Plus
Beschreibung
- 50 Bukkalprobenehmer
- Jedes EasiCollect Plus besteht aus einem integrierten Schaumapplikator für die direkte Probenübertragung auf eine EasiCollect Karte.
- Der Probenehmer ist verschließbar und für einen konsistenten und zuverlässigen Probentransfer und sicheren Transport konzipiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EasiCollect + Buccal Probenahmegerät |
| Gerät fasst | Ein Probenbereich und ein Reinigungslochbereich pro Karte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik und Personenidentifizierung |