Learn More
Cytiva EPM 2000 Filter für die Luftprobenahme
Für den Einsatz mit großvolumigen PM-10 Probenahmegeräten. Whatman™ EPM 2000 Luftprobenfilter werden aus 100 % reinem Borosilikatglas hergestellt. Sie ermöglichen die genaue chemische Analyse von Spurenschadstoffen bei minimaler Interferenz.
Marke:  Cytiva 1882-047
46.07 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11370254
  • 56.55 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Einsatz mit großvolumigen PM-10 Probenahmegeräten.Whatman™ EPM 2000 Luftprobenfilter werden aus 100 % reinem Borosilikatglas hergestellt.Sie ermöglichen die genaue chemische Analyse von Spurenschadstoffen bei minimaler Interferenz.
  • Luftrückhaltungseffizienz 99.95 % aller Partikel mit 0.3 μm Größe
  • Von der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) zur Verwendung in einem landesweiten Netzwerk von HiVol Luftprobennehmern ausgewählt
  • Hergestellt gemäß ISO 9001:2008 QSM-Normen
  • Lieferbar als Blätter oder Scheiben
  • Blätter sind einzeln nummeriert, um die Identifizierung zu erleichtern
  • Bindemittelfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5.6 S/100 ml/in2
Scheibe
Borosilikatglas
Gütegrad EPM2000
Scheibe
EPM 2000 Luftprobenahmefilter
47 mm
85 g/m2
Hochvolumige PM-10-Luftprobennahmeausrüstung
Für die Verwendung in der US-EPA-TSP-Raumluftüberwachung. Für den Einsatz in Geräten zur großvolumigen Luftprobenahme, die atmosphärische Partikel und Aerosole sammeln.
100 Stück
450 μm
1,85 in.
47 mm