Learn More
Cytiva EPM 2000 Filter für die Luftprobenahme
Für den Einsatz mit großvolumigen PM-10 Probenahmegeräten. Whatman™ EPM 2000 Luftprobenfilter werden aus 100 % reinem Borosilikatglas hergestellt. Sie ermöglichen die genaue chemische Analyse von Spurenschadstoffen bei minimaler Interferenz.
56.55 € - 1000.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 5.6 S/100 ml/in2 |
---|---|
Flächengewicht | 85 g/m2 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hochvolumige PM-10-Luftprobennahmeausrüstung |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung in der US-EPA-TSP-Raumluftüberwachung. Für den Einsatz in Geräten zur großvolumigen Luftprobenahme, die atmosphärische Partikel und Aerosole sammeln. |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11370254
|
Cytiva
1882-047 |
EPM 2000 Luftprobenahmefilter |
56.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380624
|
Cytiva
1882-866 |
EPM 2000-Luftprobenahmefilter, 8 × 10 Zoll-Platte (100 St.) |
1000.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für den Einsatz mit großvolumigen PM-10 Probenahmegeräten.Whatman™ EPM 2000 Luftprobenfilter werden aus 100 % reinem Borosilikatglas hergestellt.Sie ermöglichen die genaue chemische Analyse von Spurenschadstoffen bei minimaler Interferenz.
- Luftrückhaltungseffizienz 99.95 % aller Partikel mit 0.3 μm Größe
- Von der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) zur Verwendung in einem landesweiten Netzwerk von HiVol Luftprobennehmern ausgewählt
- Hergestellt gemäß ISO 9001:2008 QSM-Normen
- Lieferbar als Blätter oder Scheiben
- Blätter sind einzeln nummeriert, um die Identifizierung zu erleichtern
- Bindemittelfrei
Spezifikation
5.6 S/100 ml/in2 | |
Hochvolumige PM-10-Luftprobennahmeausrüstung | |
Für die Verwendung in der US-EPA-TSP-Raumluftüberwachung. Für den Einsatz in Geräten zur großvolumigen Luftprobenahme, die atmosphärische Partikel und Aerosole sammeln. | |
450 μm |
85 g/m2 | |
Borosilikatglas | |
Gütegrad EPM2000 |