Learn More
QIAGEN Päckchen mit anzeigendem Trockenmittel
Artikelnummer. 10111442
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10111442 1 g 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10111442 Lieferant QIAGEN Lieferanten-Nr. WB100003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum kontaminationsfreien Entnehmen, Lagern und Transportieren von DNA-Proben.
  • Päckchen mit Trockenmittel (1 g) und Indikator, um sicherzustellen, dass FTA Karten während des Transports oder der Aufbewahrung trocken bleiben.
  • Eine Farbänderung von blau nach rosa weist auf Feuchtigkeit hin.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammlung, Lagerung, Verarbeitung und Versand, FTA™ und FTA™ Eluierkarten
Produkttyp Trockenmittelbeutel
Menge 1 g