Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Mini mit Indikator
Beschreibung
Für Sammlung, Stabilisierung, Verarbeitung, Transport und Archivierung von buccalen Nukleinsäureproben.IIndicating QIAcard FTA Mini, 2 Probenbereiche pro Karte.
- QIAcard Indicating FTA Karten enthalten einen rosa Farbstoff, der weiß wird, wenn eine farblose Probe, z. B. Bukkalzellen oder Speichel, aufgetragen wird.
- Stabilisierung und Schutz von Nukleinsäuren bei Raumtemperatur mit Punktvolumen von 125 μl.
- Lysiert Zellen bei Kontakt, denaturiert Proteine und verhindert den DNA-Abbau.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von bukkalen DNA-Proben mit FTA Micro Karten mit Indikatorfunktion. |
| Probentyp | Bukkalzellen, Speichel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Forensik, Transgenidentifikation, Transfusionsmedizin/HLA-Typisierung, Plasmidanalysen, Nahrungsmittel- und Agrikulturtests, Medikamentenentwicklung, Genomik, STR-Analysen, Tierbestimmung, Gesamtgenomamplifikation, Molekularbiologie |
| Anzahl Proben | 2 |
| Produkttyp | FTA Minikarte mit Indikator |
| Menge | 100/Packung |
| Probenvolumen | 125 μl |