Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X PES Spritzenfilter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11394774
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
Menge:
150/Packung
1500/Packung
Unit Size:
150 Stück
1500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porengröße Durchmesser (metrisch) Menge unitSize
11394774 0,45 μm 25 mm 150/Packung 150 Stück
11374774 0,2 μm 13 mm 150/Packung -
11380314 0,45 μm 13 mm 150/Packung 150 Stück
11384774 0,2 μm 25 mm 150/Packung 150 Stück
11360324 0,2 μm 25 mm 1500/Packung 1500 Stück
11310334 0,45 μm 25 mm 1500/Packung 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11394774 Supplier Cytiva Supplier No. 68762504
Only null left
Add to basket
Add to basket
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Spritzenfilter aus PES sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter.Whatman™ GD/X PES Spritzenfilter sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Es besteht aus einem Polypropylengehäuse mit einem Vorfilterstapel aus Whatman GMF 150 (gestufte Dichte) und GF/F Glasfaser-Vorfilter. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran entsteht.
  • Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltrierung
  • Weiblich Luer-Lok™ Einlass; Luer-Stecker-Ausgang
  • Der Durchfluss sollte vom Einlass aus erfolgen
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) und 15 psi für 20 Minuten.
  • Maximale Temperatur: 131 °C (267 °F) Filterfläche: 13 mm - 1,3 cm² ; 25 mm - 4,6 cm² Druckgrenze: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
  • Alle Materialien sind —biosafe-zertifiziert. USP Anforderungen der Klasse VI
  • Vorfiltrationsmedien: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0,7 μm
  • Einweg-Filtergeräte sparen Arbeitszeit und gewährleisten gleichzeitig eine konsistente Filtrationsleistung
  • Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffanteil
  • Für Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung geeignet
Nicht steril GD/X Die Filter sind in zwei Durchmessern (13 mm und 25 mm) und drei Porengrößen (0,2) erhältlich.μm, 0,45 μm und 5 μm
Order Info
Jede Einheit wird mit einem Satz Vorfilter der Typen Whatman Multigrade GMF 150 (10:1 μm) und Gütegrad GF/F 0.7 μm geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material (Membran) PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 4,6 cm2
Gehäusematerial Pigmentfreies Polypropylen
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Art des Auslasses Männlicher Luer-Anschluss
Vorfilter 100 % Borosilikatglas FiberGMF 150 10 μm:1 μmGF/F 0,7 μm
Nenndruck 5,2 bar (75 psi)
Produktlinie Whatman
Menge 150/Packung
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) >10 ml
Abmessungen (L x B x H) 21,6 x 29,8 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm