Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Regenerierte Zellulose-Spritzenfilter
Beschreibung
Es besteht aus einem Polypropylengehäuse mit einem Vorfilterstapel aus Whatman GMF 150 (gestufte Dichte) und GF/F Glasfaser-Vorfilter. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran entsteht.
Nicht steril GD/X Die Filter sind in zwei Durchmessern (13 mm und 25 mm) und drei Porengrößen (0,2) erhältlich.μm, 0,45 μm und 5 μm
- Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltrierung
- Weiblich Luer-Lok™ Einlass; Luer-Stecker-Ausgang
- Der Durchfluss sollte vom Einlass aus erfolgen
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) und 15 psi für 20 Minuten.
- Maximale Temperatur: 131 °C (267 °F) Filterfläche: 13 mm - 1,3 cm² ; 25 mm - 4,6 cm² Druckgrenze: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
- Alle Materialien sind —biosafe-zertifiziert. USP Anforderungen der Klasse VI
- Vorfiltrationsmedien: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0,7 μm
- Einweg-Filtergeräte sparen Arbeitszeit und gewährleisten gleichzeitig eine konsistente Filtrationsleistung
- Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffanteil
- Für Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung geeignet
Nicht steril GD/X Die Filter sind in zwei Durchmessern (13 mm und 25 mm) und drei Porengrößen (0,2) erhältlich.μm, 0,45 μm und 5 μm
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material (Membran) | Regenerierte Cellulose |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Filtrationsbereich | 4,6 cm2 |
| Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen |
| Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
| Art des Auslasses | Männlicher Luer-Anschluss |
| Vorfilter | 100 % Borosilikatglas FiberGMF 150 10 μm:1 μmGF/F 0,7 μm |
| Nenndruck | 5,2 bar (75 psi) |
| Menge | 150/Packung |
| Mehr anzeigen |