Learn More
Cytiva Whatman™ GD/XP Spritzenfilter
Beschreibung
Enthält einen Vorfilter aus zweischichtigem Polypropylen zur Minimierung des Gehalts an extrahierbaren Ionen. Whatman™ GD/XP Spritzenfilter eignen sich für Proben, die eine anorganische Ionenanalyse erfordern.
Entwickelt zur Aufbereitung und Verbesserung der anorganischen Ionenanalyse von schwer zu filternden Proben. Empfohlen für die Analyse des Ionengehalts, der andernfalls durch extrahierbare Substanzen auf Glasbasis gestört würde.
- 25 mm Durchmesser mit μ0,45 m Porengröße
- Proprietärer Polypropylen-Vorfilterstapel
- Autoklavieren Sie bei 121 °C und 1 bar (15 psi) für 20 Minuten.
- Nicht steril
- Filter mit extrem geringer Proteinbindung
- Hohes Beladungsvolumen für die Filtration anspruchsvoller Proben
- Einsatz für die Spurenmetallanalyse, insbesondere Ionenanalyse mithilfe der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material (Membran) | Nylon |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Filtrationsbereich | 4,6 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spurenmetallanalyse |
| Totvolumen (nach Luftspülung) | 250 μl (1,4 ml) |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
| Art des Auslasses | Männlicher Luer-Anschluss |
| Vorfilter | Zweischichtiges Polypropylen:20 μm/5 μm |
| Mehr anzeigen |