Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 8
Filterpapier aus Glasmikrofaser
Marke:  Cytiva 10370105
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325274
  • 194.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Filtration von Grobpartikeln und für die Bestimmung von PCB, DDE, DDT, Furan und Dioxin4
  • Flussrate:12 s/100 ml/1.56 cm2
  • Dicke: 350μ m
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
12 s/100 ml/1.56 cm2
GF 6
350 μm
90 mm
Glas-Mikrofaser
Filter werden für verschiedene Anwendungen verwendet: von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis zu Vorfiltermembranen für Pflanzenschutzmittelrückstände.
100/Pckg.
90 mm Durchm.