Learn More
Cytiva GRADE 114 58X58CM Bogen 580x580mm, VE=100 Stück
Raues Papier mit gekreppter oder glatter Oberfläche
Marke: Cytiva 1114-930
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.65500kg
Beschreibung
- Hohe Nassfestigkeit dank Zugabe einer geringen Menge an chemisch beständigem Kunststoff.
Spezifikation
Blatt | |
38 Sekunden | |
541 | |
580 x 580 mm (22.8 x 22.8 in.) | |
580 mm | |
580 mm |
>25 μm | |
Für grobe Partikel und gelatinöse Präzipitate verwenden. | |
Grob | |
22.8 Zoll | |
22.8 Zoll |