Learn More
Cytiva Whatman™ Gütegrad 1573 -1 /2 Filterpapier für qualitative Analysen
Vorgepresst für konische Filtertrichter in repetitiven oder mehrfachen Analysen.
Marke:  Cytiva 10314753
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77000kg
Artikelnummer. 11368824
  • 269.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mittelschnelles Filterpapier
  • Hohe Nassfestigkeit
  • Erhöhte Gesamtbeladungskapazität
  • Beibehaltung der Durchflussrate
Spezifikation
Spezifikation
Membranen für quantitative Filterungen
1573-/12
Vorgefaltet
Konische Filtertrichter in repetitiven oder mehrfachen Analysen einsetzen
100/Packung
320 mm