Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen mit Gütegrad 1573-1/2
Das mittelschnelle Filterpapier besticht durch seine hohe Nassfestigkeit. Die chemische Beständigkeit dieses Papiers entspricht Gütegrad 1573
85.50 € - 206.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 25 μm |
Porengröße | 12 bis 25 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 25 s |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11328824
|
Cytiva
10314745 |
5,9 in. | 150 mm |
85.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11338824
|
Cytiva
10314747 |
7,2 in. | 185 mm |
106.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11348824
|
Cytiva
10314751 |
9,4 in. | 240 mm |
182.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11358824
|
Cytiva
10314752 |
10,6 in. | 270 mm |
206.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zeitersparnis bei gefaltetem Quadrantenkreis zur Anpassung an konische Filtertrichter bei wiederholten oder mehrfachen Analysen.
- Verringerte Gesamtfiltrationszeit aufgrund der zusätzlichen Oberfläche, die normale Verlangsamung der Filtrationsgeschwindigkeit aufgrund der Partikelbeladung wird verzögert.
- Erhöhte Gesamtladekapazität, da mehr Filterfläche verfügbar ist.
- Aufrechterhaltene Flussrate aufgrund der Verringerung des Filterpapierkontakts mit der Trichterseite und der selbsttragenden Form des Filters.
- Die Vorfaltung beeinflusst die technischen Daten nicht wesentlich, und für die flachen Kreise können dieselben Zahlen verwendet werden.
Spezifikation
Scheibe | |
25 μm | |
Ca. 25 s | |
Ein mittelschnelles Filterpapier mit hoher Nassfestigkeit. Dieses Papier hat die gleichen chemischen Widerstandseigenschaften wie Gütegrad 1573 | |
170 μm |
Zellulose | |
12 bis 25 μm | |
Schnell | |
Gütegrad 1573 ½ |