Learn More
Cytiva Gefaltetes Filterpapier, Gütegrad 287 1/2
Das gefaltete Filterpapier spart Zeit und erhöht die Beladungskapazität
55.37 € - 90.65 €
Spezifikation
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 330 s |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Klärung von Milchserum, Stärkelösungen, Bodensuspensionen oder zuckerhaltigen Lösungen vor der Polarimetrie oder Refraktometrie |
Güte | Gütegrad 287 ½ |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11338894
|
Cytiva
10310247 |
185 mm |
90.65 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11328894
|
Cytiva
10310245 |
150 mm |
68.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11318894
|
Cytiva
10310244 |
125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Kieselguhr Papier mit mittlerem bis langsamem Durchfluss
- Zum Abscheiden sehr feiner, halbkolloidale Trübungen
- Zur Klärung von Milchserum, Stärke- oder Zuckerlösungen, Bodensuspensionen
Spezifikation
Ca. 330 s | |
Zur Klärung von Milchserum, Stärkelösungen, Bodensuspensionen oder zuckerhaltigen Lösungen vor der Polarimetrie oder Refraktometrie | |
Gütegrad 287 ½ |