Learn More
Cytiva X50 32 GLASS 4X12IN (VE=50 EA)
Marke:  Cytiva 10372968
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Artikelnummer. 11318914
  • 250.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Glasfaser
1 μm
32
Blatt
Langsam
10,1 x 30,5 cm