Learn More
Cytiva Gütegrad 470
Für Elektrophorese und Aminosäuren-Chromatographie
61.55 € - 775.00 €
Spezifikation
Güte 470
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11338944
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10318493
460 mm 570 mm
775.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11328944
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10318489
203 mm 305 mm
61.55 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13464547
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10539028
137.1 m 38 mm
146.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiche Oberfläche
  • Für gelatineartige Proben
  • Zur Absorption von Kulturmedien
  • Geeignet als Blottingpapier sowie für die Chromatographie von Aminosäuren
Spezifikation
Spezifikation
470