Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Ermöglicht eine effiziente Rückgewinnung von Niederschlag mit säuregehärteter Oberfläche und niedrigem Aschegehalt. Whatman™ Gütegrad 52 Filterpapier für quantitative Analysen verhindert das Zerkleinern von Fasern während der Vakuumfiltration oder der Fällungssammlung.
41.90 € - 161.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 15 S/100 ml/in2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Particle Retention | 7 μm |
Porengröße | 7 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340504
|
Cytiva
1452-090 |
90 mm |
41.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300504
|
Cytiva
1452-110 |
110 mm |
49.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11310504
|
Cytiva
1452-125 |
125 mm |
59.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11392975
|
Cytiva
1452-150 |
150 mm |
70.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320504
|
Cytiva
1452-240 |
240 mm |
161.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ermöglicht eine effiziente Rückgewinnung des Präzipitats mit säuregehärteter Oberfläche und niedrigem Aschegehalt.Whatman™ Filterpapier mit Gütegrad 52 für quantitative Analysen verhindert das Zerkleinern von Fasern während der Vakuumfiltration oder der Sammlung des Präzipitats.
- Hergestellt aus hochwertigen Baumwolllintern und zur Entfernung von Spurenmetallen behandelt
- Hohe Nassfestigkeit und gute chemische Beständigkeit
- Nominale Partikelretention von 7 μm
- Mittlere Durchflussrate (Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit 235 s)
- Hohe Reinheit (maximal 0.015 % Aschegehalt)
- Kompatibel mit Hirsch- oder Büchner-Trichteranwendungen
Spezifikation
15 S/100 ml/in2 | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
7 μm | |
Mittel | |
Mittel | |
175 μm |
Scheibe | |
7 μm | |
ASTM, 55 Sekunden; Herzberg, 235 Sekunden | |
Gütegrad 52 | |
100/Packung | |
Gehärtet, niedriger Aschegehalt |