Learn More
Cytiva X100 GRADE 72 CIRCLES, 47MM (VE=100 EA)
Entwickelt für die Luftverschmutzungsüberwachung von radioaktivem Jod in medizinischen und nuklearen Anlagen. Whatman™ Grade72 Filterpapiere, rund, sind Aktivkohle-Luftfilterpapiere, die radioaktives Jod in der Luft zur Analyse absorbieren.
Marke: Cytiva 1872-047
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
Die Überwachung der Luftverschmutzung von radioaktivem Jod in medizinischen oder nuklearen Anlagen ist eine wichtige Sicherheitsanforderung. Zellulosefilterpapiere der Güteklasse 72 wurden speziell für diese Umgebungen entwickelt und liefern empfindliche und präzise Ergebnisse.
- Qualitativ hochwertiges Filterpapier aus Cellulose und Glas
- Mit Aktivkohle zur Aufnahme von radioaktivem Jod beladen
- Geeignet für den Einsatz in radioaktiver Umgebung
Spezifikation
195 g/m2 | |
Cellulose/Glas, beladen mit Aktivkohle | |
Gütegrad 72 | |
0,80 mm | |
47 mm |
Rund | |
Wird zur Aufnahme von radioaktivem Jod in der Luftverschmutzungsüberwachung und in kerntechnischen Anlagen verwendet. | |
100/Packung | |
Anwendungsspezifisches Filterpapier |