Learn More
Cytiva X100 934-AH RTU 90MM
Ermöglicht sehr große Probenvolumina ohne Blockierung für die Sammlung von Schwebstoffen in Trinkwasser-, Natur- und Industriewasser
Marke: Cytiva 9907-090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.72000kg
Beschreibung
Ermöglicht sehr große Probenvolumina ohne Blockierung für die Sammlung von Schwebstoffen in Trinkwasser-, Natur- und Industriewasser
- Vorgespülter und vorgewogener, bindemittelfreier, hochreiner Borosilikatfilter
- Feinpartikelretention bei hohen Durchflussraten
- Jeder vorbehandelte Filter wird in einer Aluminiumwanne geliefert, wobei das Filtergewicht deutlich vermerkt ist
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich – Kreis- und Blattformate
- Hohe Beladungskapazität: Kann sehr trübe Ströme verarbeiten
- Geringer Faserabwurf
- Beschreibung: Schnelle, hohe Beladung
- Oberfläche: Glatt
- Porosität nach Gurley (s/300 ml/sqin): 11
- Verschmutzungsgrad nach Tappi (ppm): 0.5
- Nassbruch (Zoll/Wasser): 17
- Typische Dicke (Glc mum): 435
- Flächengewicht (g/m2): 64
Spezifikation
64 g/m2 | |
Glas-Mikrofaser | |
Borosilikatglas-Mikrofaser | |
47 s/100 g | |
Glatt | |
Filter | |
90 mm |
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind | |
Gebrauchsfertig | |
1,5 μm | |
934-AH RTU | |
435 μm | |
341 ml/min |