Learn More
Cytiva Quarzfilterpapier, Klasse QM-A
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobennahme, einschließlich der Probennahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet. Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und sind für die meisten Anwendungen geeignet.
267.00 € - 870.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11330624
|
Cytiva
1851-025 |
25 mm |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11303345
|
Cytiva
1851-101 |
101,6 mm |
530.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313355
|
Cytiva
1851-085 |
85 mm |
585.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393345
|
Cytiva
1851-050 |
50 mm |
354.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343345
|
Cytiva
1851-082 |
82 mm |
448.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383345
|
Cytiva
1851-150 |
150 mm |
870.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353345
|
Cytiva
1851-090 |
90 mm |
590.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393335
|
Cytiva
1851-045 |
45 mm |
308.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373345
|
Cytiva
1851-118 |
118 mm |
760.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313345
|
Cytiva
1851-032 |
32 mm |
267.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340624
|
Cytiva
1851-037 |
37 mm |
347.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10455211
|
Cytiva
1851-047 |
47 mm |
347.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323345
|
Cytiva
1851-055 |
55 mm |
363.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet.Whatman™ Luft-Probennahmefilter aus Quarz sind gemäß den Normen der amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) mit fortlaufenden Seriennummern versehen und für die meisten Anwendungen geeignet.
- Temperaturbeständig bis zu 500 °C
- Bindemittelfrei
- Hohe Beladungskapazität
- Hohe Durchflussraten (Luftdurchsatz 6.4 s/100 ml/in.)
- Wird in vielen Filteranwendungen bei der Luftprobenahme, einschließlich der Probenahme von sauren Gasen, in Schornsteinen, Abzugsrohren und Aerosolen verwendet
- Filter sind für die PM10-Probenahme und -Analyse geeignet
Spezifikation
Scheibe | |
Gütegrad QM-A |