Learn More
Cytiva Hepa-Cap™ Leitungsfilter
Für den Einsatz in wissenschaftlichen, Forschungs- und Industrieumgebungen, in denen hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten erforderlich sind
410.00 € - 740.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Porengröße | 0,3 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in wissenschaftlichen, Forschungs- und Industrieumgebungen, in denen hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten erforderlich sind |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Art des Einlasses | 3/8 Zoll |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10316044
|
Cytiva
2609T |
HEPA-CAP 36 | Einlass/Auslass: 0,375 in. |
410.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11334964
|
Cytiva
2709T |
HEPA-CAP 75 | Einlass/Auslass: 0,375 in. |
740.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Doppelte Laminierung mit Polyester-Monofilament
- Hält 99.97 % aller Partikel ≥ 0.3 μm in der Luft zurück
- Geeignet für die Entfernung von Partikeln aus Luft und Gasen
- Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf
- Erlaubt den bidirektionalen Durchfluss
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für den Einsatz in wissenschaftlichen, Forschungs- und Industrieumgebungen, in denen hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten erforderlich sind | |
3/8 Zoll | |
3/8 Zoll |
0,3 μm | |
Polypropylen (PP) | |
4.1 bar (60 psi) | |
Einlass/Auslass: 0,375 in. |