Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen, hohe Leistung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
Marke:  Cytiva 2800-330
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11390704
  • 122.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus Cellulose sind unter anderem für Anwendungen in der Luft- und Abgasanalytik vorgesehen.
  • Zum Einsatz in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Extraktionsstudien, einschließlich Lipid- und Pestizidanalysen in Lebensmittel- und Bodenproben
  • Geeignet für Temperaturen bis zu 120 °C (248 °F)
  • Hervorragende mechanische Festigkeit und Retention
  • Die Wandstärke der Standardhülsen beträgt 1 mm, was unterschiedliche Anwendungen ermöglicht
Spezifikation
Spezifikation
25 Packungen
33 mm
1 mm
Soxhlet-Extraktor
248 °F
10 μ m
Die Whatman Konstruktion aus hochwertigem Baumwoll-Linter aus Alpha-Zellulose von GE gewährleistet Leistungsstärke in automatisierten Soxhlet-Extraktorsystemen.Verwendet in der Luft- und Abgasanalyse.
Zellulose
Luft- und Abgasanalyse
100 mm
120 °C
Extraktionshülse