Learn More
Cytiva Kjeldahl Wägeschiffchen
Entwickelt, um die Probe aufzunehmen, zu übertragen und zusammen mit dem Wägeschiffchen in die saure Lösung im Rahmen einer Kjeldahl-Analyse zu geben, ohne die analytischen Ergebnisse zu beeinflussen. Whatman™ Kjeldahl-Wägeschiffchen sind ideal zum Wägen und für die quantitative Probenübertragung.
Marke: Cytiva 10313032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02520kg
Beschreibung
Designed to collect, transfer, and drop both sample and weighing boat into the acid solution during a Kjeldahl analysis without influencing analytical results. Whatman™ Kjeldahl Weighing Boats are excellent for both weighing and quantitative sample transfer.
- Eine schnelle und einfache Methode, um Proben sicher für Kjeldahl-Analysen zu überführen
- Hervorragend zum Wiegen und für die quantitative Probenübertragung geeignet
- Hergestellt aus Pergamentpapier mit niedrigem Stickstoffgehalt
- Kein Klebstoff und keine chemischen Zusätze
- Whatman Wägeschiffchen lösen sich rückstandsfrei in der Digestionslösung auf, ohne die Analyseergebnisse zu beeinflussen
Spezifikation
Flat | |
2.165 x 0.39 x 0.39 in. (54.9 x 9 x 9.9 mm) | |
Wägeschiffchen | |
54.9 mm | |
9 mm |
9,9 mm | |
Paper | |
Hervorragend zum sicheren und zuverlässigen Wiegen und Transferieren von Kjeldahl-Proben | |
0.077 kg |