Learn More
Cytiva Whatman™ Lackmusblaues Testpapier
Beschreibung
Lackmuspapiere für saure und alkalische Reaktionen sind mit einer Mischung aus pH-Indikatoren imprägniert und nehmen bei Kontakt mit einer Probe eine für den pH-Wert der Probe spezifische Farbe an.Whatman™ Blaues Lackmuspapier ermöglicht die schnelle Bestimmung von pH-Werten für verschiedenste Anwendungen in Labor und Industrie.
- Sofortige pH-Messwerte
- Genaue Messwerte bei zahlreichen routinemäßigen pH-Wert-Bestimmungen
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
- Farbänderung in pH-Lösungen im Bereich von etwa 5 bis 8
- Kostengünstig
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Blau |
| pH-Bereich | 5 bis 8 |
| Format | Spule |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Testpapier |