Learn More
Cytiva Whatman™ Minifold I Slot-Blot-System, komplett 48 Well (Acryl)
Minifold I Slot-Blot-System, komplette 48 Well (Acryl)
Marke: Cytiva 10547922
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.56000kg
Beschreibung
Das Minifold I System besteht aus vier Grundkomponenten: Proben-Well-Platte, Filterhalteplatte, Vakuumkammer und Metallklemmplatte. Die Proben-Well-Platte ist in drei Konfigurationen für die Bildung von Tupfen, Punkten oder Schlitzen erhältlich.Das Minifold I System kann mit Mehrkanalpipetten eingesetzt werden. Alle drei Platten sind austauschbar und können als Zubehörplatten oder im Rahmen des Lieferumfangs eines Komplettsystems erworben werden. Die Federspannung an der Klemme ist einstellbar und ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Blotting- und Filtrationsmedien.
Minifold I Spot-Blot-System, 48 Wells
Bevorzugte Ausführung für das densitometrische Scannen, da Schlitze einfach quantifizierbar sind.
Konzentriertes Signal: 6 mm² Probenaufbringungsbereich ergibt eine hohe Signalintensität.
Einfach zu überprüfendes Format: 48 Proben auf der Membran sind leichter zu betrachten als 96 Proben.
Spezifikation
Minifold I Slot-Blot-System | |
Acryl | |
1000 μL/well |