Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosemischester
Whatman™ Membranfilter aus Zellulose-Mischester sind biologisch inert und bestechen dank ihrer großen Innenfläche durch eine höhere Produktabsorption.
Marke: Cytiva 10407312
494.00 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57600kg
Beschreibung
- Sterile Optionen für kritische Anwendungen verfügbar
- Kontrast für leichtere Partikelerkennung
- Gitter sind ungiftig und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe gewährleistet wird
- Schwarze glatte und schwarze gerasterte Membranen bestehen aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetatat
- Höhere Schmutzaufnahmekapazität
- Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
- Keine Tenside zur Kontamination der Proben
- Gleichmäßige mikroporöse Membranstruktur ermöglicht hohe Durchflussraten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Zellulosemischester | |
Steril | |
ME25 | |
Membranfilter |
Weiß | |
0,45 μm | |
Schwarz | |
400 | |
47 mm |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.